Acide (4-vinylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
V0075-1G V0075-5G
TCIAV0075-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAV0075-1G TCIAV0075-5G
Acide (4-vinylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-vinylphényl)métaborique
Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00239441
Numéro CAS: 2156-04-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd4faee154a5a6020cce4efb02ff644b45c3a9a4&vid=fd4faee154a5a6020cce4efb02ff644b45c3a9a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité