(±)-γ-Undécalactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-Undecan-4-olide, Gamma-undecalactone, Undecanoic gamma-Lactone
U0003-25ML U0003-500ML
TCIAU0003-25MLEA 0 EUR InStock
TCIAU0003-25ML TCIAU0003-500ML
(±)-γ-Undécalactone ≥98.0% (par GC)
(±)-γ-Undécalactone
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Densité: 0,9414 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156°C
Numéro MDL: MFCD00005405
Numéro CAS: 104-67-6
EINECS: 203-225-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca9d2565175ac1412dfc086b21863e30bcae68f5&vid=ca9d2565175ac1412dfc086b21863e30bcae68f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité