p-Tolylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
X0047-25ML X0047-500ML
TCIAX0047-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAX0047-25ML TCIAX0047-500ML
p-Tolylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
p-Tolylacétonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00001922
Numéro CAS: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&vid=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité