4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0254-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT0254-25G
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
MW: 285,22 g/mol
Point de fusion: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00012960
Numéro CAS: 612-82-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/57/28994557.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité