Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2560-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC2560-1G TCIAC2560-5G
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD03094997
Numéro CAS: 381248-04-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/54/28939554.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité