Acide 2-chloro-4-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2589-5GEA 175 EUR InStock
TCIAC2589-5G TCIAC2589-1G
Acide 2-chloro-4-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2-chloro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Point de fusion: 210°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788416
Numéro CAS: 458532-96-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/25/28939625.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité