Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique

Synonyms: 2-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, (2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-3-boronic acid

033096-1G 033096-5G
FLUO033096-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033096-1G FLUO033096-5G
Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique


Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411557
Numéro CAS: 174669-73-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité