Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0739-5GEA 116 EUR InStock
TCIAF0739-5G TCIAF0739-25G
Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Point de fusion: 172°C
Numéro MDL: MFCD03411557
Numéro CAS: 174669-73-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/84/28969284.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité