Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique

Synonyms: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid

045269-1G 045269-25G 045269-5G
FLUO045269-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045269-1G FLUO045269-25G FLUO045269-5G
Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique
Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique


Formule: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094998
Numéro CAS: 444120-91-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité