Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C2288-1G C2288-5G
TCIAC2288-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC2288-1G TCIAC2288-5G
Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
Point de fusion: 167°C
Numéro MDL: MFCD03094998
Numéro CAS: 444120-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d00fe9af79f610ec04a172c1c87ad00e887a301f&vid=d00fe9af79f610ec04a172c1c87ad00e887a301f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité