Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Fluoropyridine-3-boronic acid, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid, 2-Fluoro-5-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-5-pyridinylboronic acid, 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
F0770-1G F0770-5G
TCIAF0770-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAF0770-1G TCIAF0770-5G
Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Point de fusion: 172°C
Numéro MDL: MFCD03411559
Numéro CAS: 351019-18-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbf45f2db722dad2fd29cc437b6083dfa1531a22&vid=bbf45f2db722dad2fd29cc437b6083dfa1531a22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité