IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: IPTG
TCIAI0328-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAI0328-1G TCIAI0328-5G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥98.0% (par GC)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Formule: C₉H₁₈O₅S
MW: 238,31 g/mol
Point de fusion: 109,5…110.5 °C
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
Merck Index: 14,05082
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/43/28972143.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -35.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité