ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacétophénoneα-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone
TCIAC0156-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC0156-25G
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002200
Numéro CAS: 99-40-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/25/28937225.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité