Calcium sulfate, Drierite™ 10-20 mesh pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43063.TD 43063.XA
43063.TDEA 74.8 EUR InStock
43063.TD 43063.XA
Calcium sulfate, Drierite™ 10-20 mesh pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -10+20 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formule: CaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1706
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité