Calcium sulfate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sulfate de calcium
279774HEA 103 EUR InStock
279774H 23025.
Calcium sulfate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Calcium sulfate
Formule: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité