2-Bromo-2-butène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1412-25G B1412-500G
TCIAB1412-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB1412-25G TCIAB1412-500G
2-Bromo-2-butène ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Bromo-2-butène
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000141
Numéro CAS: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e02926de0d9da2bf93085f9fc587ddc21404b7e&vid=9589f19bc3b6f1188f18e5a134d85b30afdacb5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité