1,3-Dichloropropène mélange cis- et trans ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0405-25G D0405-500G
TCIAD0405-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0405-25G TCIAD0405-500G
1,3-Dichloropropène mélange cis- et trans ≥92.0% (par GC)
1,3-Dichloropropène
Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83.9 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000985
Numéro CAS: 542-75-6
EINECS: 208-826-5
ONU: 2047
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d8f04fba9c6f31fd7631e3ff0c39b9df2e4e66&vid=2bde8bc27aeba9f18e6da3a78ab7f696dfec4a12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité