2-Pentène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0064-25ML P0064-100ML
TCIAP0064-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAP0064-25ML TCIAP0064-100ML
2-Pentène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
2-Pentène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 36°C
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0,658 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –45°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009384
Numéro CAS: 109-68-2
EINECS: 203-695-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6fe84d62eb6b993ae0493e62fc01e1f4d6f7b43&vid=03c3a3497ce1a4793ad9e6c5f40b6d064de22159&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité