2,6-Diméthylcyclohexanone mélange d'isomères ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1280-25ML D1280-250ML
TCIAD1280-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAD1280-25ML TCIAD1280-250ML
2,6-Diméthylcyclohexanone mélange d'isomères ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001637
Numéro CAS: 2816-57-1
EINECS: 220-570-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f81090d235c37179c950b054672e44ccc76cf6a1&vid=c4f80789f2a843560f3dc94acbb52605cea5c26d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité