2-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0194-25ML M0194-500ML
TCIAM0194-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0194-25ML TCIAM0194-500ML
2-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0,921 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001443
Numéro CAS: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
ONU: 2617
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc1b47e9ebe1b630fa87ab770fe0a1f850d3f419&vid=5c45062829ee5d39a2518603185edae4a84e679e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité