3-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0195-25ML M0195-500ML
TCIAM0195-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAM0195-25ML TCIAM0195-500ML
3-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
3-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 171 - 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001446
Numéro CAS: 591-23-1
EINECS: 209-709-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9fdf6db7f8e4cab7731c5bdadf428055c538478&vid=9c53cf3192a4f7e3b8a412bf8239772fc89acc15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité