4-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0196-25ML M0196-500ML
TCIAM0196-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0196-25ML TCIAM0196-500ML
4-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,9328 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001449
Numéro CAS: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57c42b3bb51bb99954db8aba502fbad6759b696&vid=0e09aac68af8ee06673ee423f57a7dba23f6e867&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité