1,2-Diméthylcyclohexane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexahydro-o-xylene
D0698-25ML D0698-500ML
TCIAD0698-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0698-25ML TCIAD0698-500ML
1,2-Diméthylcyclohexane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,2-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0,7726 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064172
Numéro CAS: 583-57-3
EINECS: 209-509-4
ONU: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b70d7f4d9254dd151e3e405271ffecf361d8f21a&vid=b1d4036f27e36fcecc62eff66ece517709af4b89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité