1,3-Diméthylcyclohexane mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0699-25ML D0699-500ML
TCIAD0699-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAD0699-25ML TCIAD0699-500ML
1,3-Diméthylcyclohexane mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
1,3-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7672 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6°C
Numéro MDL: MFCD00064173
Numéro CAS: 591-21-9
EINECS: 209-707-0
ONU: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80166c234a7afc038f689d59b5027d5663f7307&vid=da7af2b7a414d63dd5da1ca7322b3ea806d3c8d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité