1,4-Diméthylcyclohexane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexahydro-p-xylene
D0700-25ML D0700-500ML
TCIAD0700-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAD0700-25ML TCIAD0700-500ML
1,4-Diméthylcyclohexane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,4-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00001508
Numéro CAS: 589-90-2
EINECS: 209-663-2
ONU: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b61e1e590b3a20f94b2412109c27fccb70f271&vid=fbb2977156f52e3cd8ec484abb1370c9be4fd492&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité