Cyclododécène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0464-25GEA 44 EUR InStock
TCIAC0464-25G
Cyclododécène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Cyclododécène
Formule: C₁₂H₂₂
MW: 166,31 g/mol
Point de fusion: –9 °C
Point d'éclair: 94°C
Numéro CAS: 1501-82-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/85/28937485.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité