Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0986-25G D0986-500G D0986-100G
TCIAD0986-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0986-25G TCIAD0986-500G TCIAD0986-100G
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005359
Numéro CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a91ec5793d95fc8546ffe5e12ce8f6b1929218b&vid=e186ba365d0a34a40f89c56f92b310528e41f8d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité