Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
25066.3700 25066.4700 25066.5400
KRAF25066.3700EA 239 EUR InStock
KRAF25066.3700 KRAF25066.4700 KRAF25066.5400
Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité