Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromodichlorométhane ≥96.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: BDCMDichlorobromométhane

Stabilization: stabilisé avec ethanol

TCIAB1011-25GEA 167 EUR InStock
TCIAB1011-25G
Bromodichlorométhane ≥96.0% (par GC) stabilisé
Bromodichlorométhane


Formule: BrCl₂CH
MW: 163,83 g/mol
Point de fusion: –56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000824
Numéro CAS: 75-27-4
Merck Index: 14,01417
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/79/28932879.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité