1-Bromotridécafluorohexane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluorohexyl bromide
T2479-25G T2479-5G
TCIAT2479-25GEA 283 EUR InStock
TCIAT2479-25G TCIAT2479-5G
1-Bromotridécafluorohexane ≥97.0% (par GC)
1-Bromotridécafluorohexane
Formule: BrF₂C(CF₂)₄CF₃
MW: 398,95 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00042349
Numéro CAS: 335-56-8
EINECS: 206-391-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3643834454fee379b49ee49653d24490f7d75d&vid=2d8e63a42bce1457756266bd7b18eeb316a81b57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité