Furan-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0394-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAF0394-1G TCIAF0394-5G
Furan-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Furan-2-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
MW: 111,89 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00799544
Numéro CAS: 13331-23-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/89/28968989.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 119.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité