Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1061-25G C1061-250G
TCIAC1061-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC1061-25G TCIAC1061-250G
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₃H₂₄BrO₂P
Point de fusion: 205…208 °C
Numéro MDL: MFCD00011906
Numéro CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d629b6738d690d0cc076820775025e0ffba531c5&vid=d629b6738d690d0cc076820775025e0ffba531c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité