Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aldéhyde 2,4-difluoro-5-méthylbenzoïque

Synonyms: 2,4-Difluoro-5-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-5-tolualdehyde, 4,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 4,6-Difluoro-m-tolualdehyde

046463-1G 046463-5G
FLUO046463-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046463-1G FLUO046463-5G
Aldéhyde 2,4-difluoro-5-méthylbenzoïque
Aldéhyde 2,4-difluoro-5-méthylbenzoïque


Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD12196967
Numéro CAS: 315204-36-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité