2,3-Difluoro-6-méthoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3885-1G D3885-5G
TCIAD3885-1GEA 128 EUR InStock
TCIAD3885-1G TCIAD3885-5G
2,3-Difluoro-6-méthoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,3-Difluoro-6-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Numéro MDL: MFCD02093968
Numéro CAS: 187543-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aec940e3bf1a058ce29f723d31da4f016230ac2d&vid=aec940e3bf1a058ce29f723d31da4f016230ac2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité