Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde


035206-1G 035206-5G
FLUO035206-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035206-1G FLUO035206-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₄F₂O₂
Numéro MDL: MFCD08235194
Numéro CAS: 676500-39-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité