Chlorure d'heptafluorobutyryle ≥95.0% (par GC) pour heptafluorobutyration et
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Perfluorobutyryl chloride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyryl chloride
H0508-25G H0508-5G
TCIAH0508-25GEA 107 EUR InStock
TCIAH0508-25G TCIAH0508-5G
Chlorure d'heptafluorobutyryle ≥95.0% (par GC) pour heptafluorobutyration et
Chlorure d'heptafluorobutyryle
Formule: C₄ClF₇O
MW: 232,48 g/mol
Point d'ébullition: 39°C
Densité: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000707
Numéro CAS: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a6a73240ca4528cbda7cfc5eee8037b76ef018&vid=cfec4481e8f1f886f7b38c0f83db98ecc6647056&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité