3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 9-Éthylcarbazol-3-ylamineAEC
TCIAA2167-1GEA 22 EUR InStock
TCIAA2167-1G TCIAA2167-5G
3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) ≥90.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC)
Formule: C₁₄H₁₄N₂
MW: 210,28 g/mol
Point de fusion: 113…114 °C
Numéro MDL: MFCD00004964
Numéro CAS: 132-32-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/62/28930362.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Peroxidase detection test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité