4-Ethyl-2-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0353-25ML E0353-5ML
TCIAE0353-25MLEA 130 EUR InStock
TCIAE0353-25ML TCIAE0353-5ML
4-Ethyl-2-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
4-Ethyl-2-méthoxyphénol
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 235°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00038714
Numéro CAS: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dc4564a3754fa4d791a2e07165d46a9fb35e178&vid=0dc4564a3754fa4d791a2e07165d46a9fb35e178&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité