Méthyléthylcétone ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Danger
E0140-25ML E0140-500ML
TCIAE0140-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0140-25ML TCIAE0140-500ML
Méthyléthylcétone ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Point d'ébullition: 79°C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
ONU: 1193
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457290-43
Merck Index: 14,06072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ba87a9d04d7837fa5f381a9beed7cf58762ed43&vid=bc8fe7d0ef695c38fb6d1600610ea423f92afd07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (330nm) max. 1.000
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.020
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité