Acétoïne ≥98.0% (par GC) (May exist as crystalline dimer)
Fournisseur: TCI
Attention
H0225-25G H0225-500G
TCIAH0225-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0225-25G TCIAH0225-500G
Acétoïne ≥98.0% (par GC) (May exist as crystalline dimer)
Acétoïne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004521
Numéro CAS: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
ONU: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00064
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec11d2db1ea00b7885a9d51a04d2f25285ae314&vid=e9029a8ae14be8319ff9e0896ff914d6328edeb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité