4-(Méthylthio)butanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methylthio-2-butanone
M2031-25G M2031-5G
TCIAM2031-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM2031-25G TCIAM2031-5G
4-(Méthylthio)butanone ≥97.0% (par GC)
4-(Méthylthio)butanone
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00040029
Numéro CAS: 34047-39-7
EINECS: 251-810-8
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité