Tétraacétate de plomb ≥96.0% (par analyse titrimétrique) (contains Acetic Acid)
Fournisseur: TCI
Danger
L0021-25G L0021-500G
TCIAL0021-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAL0021-25G TCIAL0021-500G
Tétraacétate de plomb ≥96.0% (par analyse titrimétrique) (contains Acetic Acid)
Tétraacétate de plomb
Formule: (H₃CCOO)₄Pb
Point de fusion: 175…180 °C
Densité: ~ 2,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008693
Numéro CAS: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
ONU: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,05423
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d2baa2454f3fed03ec227df6aad5378dd3cff5c&vid=99bc5581abd632c1308d35bbc90594d65816329b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité