3-Chloro-1-iodopropane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
C1037-25G C1037-5G
TCIAC1037-25GEA 121 EUR InStock
TCIAC1037-25G TCIAC1037-5G
3-Chloro-1-iodopropane ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-Chloro-1-iodopropane
Formule: C₃H₆ClI
Point d'ébullition: 171°C
Densité: 1,904 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001096
Numéro CAS: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5489bb7771481252b13f254615a77f3e156673&vid=6f5489bb7771481252b13f254615a77f3e156673&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité