1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
T0434-100G T0434-25G
TCIAT0434-100GEA 212 EUR InStock
TCIAT0434-100G TCIAT0434-25G
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione ≥98.0% (par GC)
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000427
Numéro CAS: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115ace5a8d5a94df35b603679a20fcc8daef0060&vid=546d01c6fbc823213db03b8c9fd1ebb4e7c8dcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité