Nonafluoro-4-iodobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0499-25G N0499-500G N0499-100G
TCIAN0499-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAN0499-25G TCIAN0499-500G TCIAN0499-100G
Nonafluoro-4-iodobutane ≥98.0% (par GC)
Nonafluoro-4-iodobutane
Formule: C₄F₉I
Point d'ébullition: 67°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 2,0497 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001062
Numéro CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43953aab63e8baf3604a1d7ac50ddf8967ffbe1c&vid=fbb35dae343a0056fec64c77248ffeb441e372e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité