1-Iodotridécafluorohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluorohexyl iodide, Perfluoro-n-hexyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, Perfluoro-1-iodohexane
T1098-25G T1098-5G
TCIAT1098-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT1098-25G TCIAT1098-5G
1-Iodotridécafluorohexane ≥98.0% (par GC)
1-Iodotridécafluorohexane
Formule: C₆F₁₃I
MW: 445,95 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 2,0564 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001063
Numéro CAS: 355-43-1
EINECS: 206-586-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8141642387847d974ff2b4b664f2b93d6e3729d3&vid=8141642387847d974ff2b4b664f2b93d6e3729d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité