Heptafluoro-1-iodopropane ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoropropyl iodide, Heptafluoro-1-iodopropane, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-iodopropane
Stabilization: Stabilised with copper chip
H0596-25G H0596-5G
TCIAH0596-25GEA 454 EUR InStock
TCIAH0596-25G TCIAH0596-5G
Heptafluoro-1-iodopropane ≥95.0% (par GC) stabilisé
Heptafluoro-1-iodopropane
Formule: C₃F₇I
MW: 295,93 g/mol
Point d'ébullition: 41°C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 2,1306 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001061
Numéro CAS: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbfc5cdc81ebccd76ad1e5fec1d939a63331cf1&vid=48b5cd064be3137afabc18d0a1b737e4abf7a790&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité