1,3-Diiodopropane ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
TCIAD0611-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD0611-25G
1,3-Diiodopropane ≥97.0% (par GC) stabilisé
1,3-Diiodopropane
Formule: C₃H₆I₂
MW: 295,89 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Point de fusion: –20 °C
Numéro MDL: MFCD00001097
Numéro CAS: 627-31-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/96/28975396.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité