Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diiodobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI EUROPE

Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre

TCIAD1701-25GEA 136 EUR InStock
TCIAD1701-25G
1,4-Diiodobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,4-Diiodobutane


Formule: C₄H₈I₂
MW: 309,92 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 5,8 °C
Numéro CAS: 628-21-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/89/28978489.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité