1-Iodobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0055-25G I0055-500G
TCIAI0055-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAI0055-25G TCIAI0055-500G
1-Iodobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –103 °C
Densité: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001098
Numéro CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01573
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=723ae0732ef9a14c17dda4d1534ab6a3284ab08b&vid=e423323ae1d40e0e7e3db0b6024898411a874fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité